Tisk…
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520803-250MG PC520803-500MG
APOSPC520803-250MGEA 16570 CZK
APOSPC520803-250MG APOSPC520803-500MG
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₆ClF₂NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27918725
CAS číslo: 1187160-31-1