Tisk…
1-(Trifluoromethyl)naphthalene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520796-10G PC520796-1G PC520796-5G
APOSPC520796-10GEA 25130 CZK
APOSPC520796-10G APOSPC520796-1G APOSPC520796-5G
1-(Trifluoromethyl)naphthalene 97%
1-(Trifluoromethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₁H₇F₃
MW: 196,168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973005
CAS číslo: 26458-04-8