Tisk…
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520788-1G PC520788-250MG PC520788-500MG
APOSPC520788-1GEA 16570 CZK
APOSPC520788-1G APOSPC520788-250MG APOSPC520788-500MG
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₉ClFNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29925539
CAS číslo: 1845693-87-9