Tisk…
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520786-250MG PC520786-500MG
APOSPC520786-250MGEA 22550 CZK
APOSPC520786-250MG APOSPC520786-500MG
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₈ClF₂NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29074690
CAS číslo: 1845716-99-5