Tisk…
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520783-1G PC520783-5G
APOSPC520783-1GEA 5330 CZK
APOSPC520783-1G APOSPC520783-5G
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride
Vzorec: C₆H₄F₂O₄S₂
MW: 242,22 g/mol
Bod tání: 37…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28346978
CAS číslo: 7552-55-8
UN: 3261
ADR: 8,II