Tisk…
4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520782-1G PC520782-5G
APOSPC520782-1GEA 7640 CZK
APOSPC520782-1G APOSPC520782-5G
4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one 95%
4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one
Vzorec: C₇H₉FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24604646
CAS číslo: 240414-09-9