Tisk…
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520780-1G PC520780-250MG PC520780-500MG
APOSPC520780-1GEA 44970 CZK
APOSPC520780-1G APOSPC520780-250MG APOSPC520780-500MG
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₇F₃O₃
MW: 184,113 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23382132
CAS číslo: 1408279-84-4