Tisk…
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520778-1G PC520778-5G
APOSPC520778-1GEA 5000 CZK
APOSPC520778-1G APOSPC520778-5G
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine
Vzorec: C₁₃H₁₇BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22989488
CAS číslo: 944279-31-6