Tisk…
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520774-250MG PC520774-500MG
APOSPC520774-250MGEA 11940 CZK
APOSPC520774-250MG APOSPC520774-500MG
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃F₇O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22580889
CAS číslo: 1417567-37-3