Tisk…
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520770-10G PC520770-1G PC520770-5G
APOSPC520770-10GEA 24200 CZK
APOSPC520770-10G APOSPC520770-1G APOSPC520770-5G
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one
Vzorec: C₅H₆F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22566326
CAS číslo: 1287211-10-2