Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC52077-1G
PC52077-250MG
APOSPC52077-1GEA
9920
CZK
APOSPC52077-1G
APOSPC52077-250MG
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Vzorec:
C₁₀H₁₀F₁₃O₃P Bod varu: 55…60 °C (0,03 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28014017 CAS číslo: 61726-44-1 |