Tisk…
1-Bromo-4-[chloro(difluoro)methoxy]benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520765-1G PC520765-500MG PC520765-5G PC520765-10G
APOSPC520765-1GEA 6910 CZK
APOSPC520765-1G APOSPC520765-500MG APOSPC520765-5G APOSPC520765-10G
1-Bromo-4-[chloro(difluoro)methoxy]benzene 95%
1-Bromo-4-[chloro(difluoro)methoxy]benzene
Vzorec: C₇H₄BrClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22580792
CAS číslo: 112556-13-5