Tisk…
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520762-1G PC520762-5G
APOSPC520762-1GEA 5330 CZK
APOSPC520762-1G APOSPC520762-5G
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22192509
CAS číslo: 25300-22-5