Tisk…
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520752-10G PC520752-1G PC520752-5G
APOSPC520752-10GEA 29490 CZK
APOSPC520752-10G APOSPC520752-1G APOSPC520752-5G
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄ClF₃IN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20492612
CAS číslo: 1065102-88-6