Tisk…
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520751-1G PC520751-5G
APOSPC520751-1GEA 3060 CZK
APOSPC520751-1G APOSPC520751-5G
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20640530
CAS číslo: 1174321-06-2