Tisk…
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520750-1G PC520750-250MG
APOSPC520750-1GEA 19840 CZK
APOSPC520750-1G APOSPC520750-250MG
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane 95%
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane
Vzorec: C₅H₆BrF₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20230586
CAS číslo: 1155272-93-7
UN: 1993
ADR: 3,III