Tisk…
4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520745-250MG PC520745-500MG
APOSPC520745-250MGEA 24540 CZK
APOSPC520745-250MG APOSPC520745-500MG
4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₉ClFNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18917110
CAS číslo: 1224929-82-1