Tisk…
Hexafluoro-2-(2-hydroxyphenyl)propan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520743-1G PC520743-5G
APOSPC520743-1GEA 7410 CZK
APOSPC520743-1G APOSPC520743-5G
Hexafluoro-2-(2-hydroxyphenyl)propan-2-ol 97%
Hexafluoro-2-(2-hydroxyphenyl)propan-2-ol
Vzorec: C₉H₆F₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18641877
CAS číslo: 836-78-2
UN: 1993
ADR: 3,III