2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520739-1G
PC520739-5G
APOSPC520739-1GEA
1240
CZK
APOSPC520739-1G
APOSPC520739-5G
2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Vzorec:
C₇H₄BrF₃O MW: 241,005 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18390895 CAS číslo: 1239492-22-8 |