Tisk…
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520733-25G PC520733-50G
APOSPC520733-25GEA 17230 CZK
APOSPC520733-25G APOSPC520733-50G
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene 95%
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Vzorec: C₉H₇BrF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619616
CAS číslo: 67033-41-4