Tisk…
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520730-1G PC520730-500MG PC520730-5G
APOSPC520730-1GEA 1750 CZK
APOSPC520730-1G APOSPC520730-500MG APOSPC520730-5G
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606170
CAS číslo: 1227514-27-3