4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Difluoromethyl)oxane
PC52073-1G
PC52073-250MG
PC52073-5G
APOSPC52073-1GEA
3640
CZK
APOSPC52073-1G
APOSPC52073-250MG
APOSPC52073-5G
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Vzorec:
C₆H₁₀F₂O MW: 136.14 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD28014019 CAS číslo: 1820618-46-9 UN: 1993 ADR: 3 III |