Tisk…
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520727-250MG PC520727-500MG
APOSPC520727-250MGEA 7970 CZK
APOSPC520727-250MG APOSPC520727-500MG
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16610037
CAS číslo: 1227591-86-7