1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520721-10G
PC520721-1G
PC520721-5G
APOSPC520721-10GEA
43310
CZK
APOSPC520721-10G
APOSPC520721-1G
APOSPC520721-5G
1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene
Vzorec:
C₈H₄F₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16140153 CAS číslo: 2396-11-4 |