Tisk…
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
PC52072-1G PC52072-250MG PC52072-5G
APOSPC52072-1GEA 2280 CZK
APOSPC52072-1G APOSPC52072-250MG APOSPC52072-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08702774
CAS číslo: 1374208-42-0