Tisk…
3-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520717-10G PC520717-1G PC520717-5G
APOSPC520717-10GEA 43310 CZK
APOSPC520717-10G APOSPC520717-1G APOSPC520717-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridazine
Vzorec: C₅H₃F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140190
CAS číslo: 132537-43-0