Tisk…
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloro-5-fluoronicotinaldehyde
PC520715-10G PC520715-1G PC520715-5G
APOSPC520715-10GEA 46290 CZK
APOSPC520715-10G APOSPC520715-1G APOSPC520715-5G
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde 97%
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO
MW: 193,991 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15528788
CAS číslo: 1260758-33-5