4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52070-1G
PC52070-250MG
APOSPC52070-1GEA
25630
CZK
APOSPC52070-1G
APOSPC52070-250MG
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₆ClFO₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185596 CAS číslo: 1214377-19-1 |