Tisk…
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520696-1G PC520696-5G
APOSPC520696-1GEA 7640 CZK
APOSPC520696-1G APOSPC520696-5G
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525494
CAS číslo: 1204295-63-5