Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520689-1G PC520689-500MG PC520689-5G
APOSPC520689-1GEA 6650 CZK
APOSPC520689-1G APOSPC520689-500MG APOSPC520689-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185744
CAS číslo: 1214344-10-1