Tisk…
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520686-1G PC520686-5G
APOSPC520686-1GEA 13260 CZK
APOSPC520686-1G APOSPC520686-5G
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene 95%
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₇F₂NO₄
MW: 219.142 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547866
CAS číslo: 195136-63-1