Tisk…
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520684-1G PC520684-5G
APOSPC520684-1GEA 9960 CZK
APOSPC520684-1G APOSPC520684-5G
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene
Vzorec: C₉H₉BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547047
CAS číslo: 1186194-40-0