2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520682-10G
PC520682-5G
APOSPC520682-10GEA
23780
CZK
APOSPC520682-10G
APOSPC520682-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Vzorec:
C₆H₅F₃N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12546943 CAS číslo: 1186195-51-6 |