4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520679-1G
PC520679-5G
APOSPC520679-1GEA
3510
CZK
APOSPC520679-1G
APOSPC520679-5G
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
Vzorec:
C₆H₁₁F₂N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12546945 CAS číslo: 1186194-60-4 |