3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520678-1G
PC520678-5G
APOSPC520678-1GEA
22880
CZK
APOSPC520678-1G
APOSPC520678-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Vzorec:
C₈H₆ClF₃O₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11976109 CAS číslo: 1263274-68-5 |