Tisk…
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520677-1G PC520677-5G
APOSPC520677-1GEA 8630 CZK
APOSPC520677-1G APOSPC520677-5G
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11973735
CAS číslo: 191469-36-0