(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520665-1G
PC520665-500MG
PC520665-250MG
APOSPC520665-1GEA
14390
CZK
APOSPC520665-1G
APOSPC520665-500MG
APOSPC520665-250MG
(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
Vzorec:
C₆H₁₀F₃N MW: 153,146 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11975307 CAS číslo: 749208-62-6 |