3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC52066-1G
PC52066-250MG
APOSPC52066-1GEA
16530
CZK
APOSPC52066-1G
APOSPC52066-250MG
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₆ClFO₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185594 CAS číslo: 1049729-85-2 UN: 3265 ADR: 8,III |