Tisk…
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520658-10G PC520658-1G PC520658-5G
APOSPC520658-10GEA 29830 CZK
APOSPC520658-10G APOSPC520658-1G APOSPC520658-5G
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₆F₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226712
CAS číslo: 1138445-20-1