Tisk…
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
PC520650-10G PC520650-1G PC520650-5G
APOSPC520650-10GEA 29760 CZK
APOSPC520650-10G APOSPC520650-1G APOSPC520650-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₈ClF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226541
CAS číslo: 1184980-60-6