Tisk…
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoroanthranilaldehyde, 5-Fluoro-2-formylaniline
PC52065-1G PC52065-250MG PC52065-5G
APOSPC52065-1GEA 2030 CZK
APOSPC52065-1G APOSPC52065-250MG APOSPC52065-5G
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆FNO
MW: 139.127 g/mol
Bod tání: 49…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000632
CAS číslo: 152367-89-0