Tisk…
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520646-1G
APOSPC520646-1GEA 2690 CZK
APOSPC520646-1G
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275,45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847191
CAS číslo: 1260810-00-1