Tisk…
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520635-1G PC520635-5G
APOSPC520635-1GEA 7150 CZK
APOSPC520635-1G APOSPC520635-5G
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether 97%
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether
Vzorec: C₁₄H₁₀Br₂F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226505
CAS číslo: 1186195-12-9