Tisk…
Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520625-10G PC520625-50G
APOSPC520625-10GEA 4830 CZK
APOSPC520625-10G APOSPC520625-50G
Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine 97%
Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine
Vzorec: C₁₁H₁₃ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699103
CAS číslo: 945408-07-1