Tisk…
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520624-10G PC520624-5G
APOSPC520624-10GEA 32800 CZK
APOSPC520624-10G APOSPC520624-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₅ClF₄
MW: 212,572 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226696
CAS číslo: 1186194-82-0