2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Chlorosulphonyl)-3-fluoroanisole
PC52062-1G
PC52062-250MG
APOSPC52062-1GEA
9330
CZK
APOSPC52062-1G
APOSPC52062-250MG
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₆ClFO₃S MW: 224,637 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12922637 CAS číslo: 1176126-31-0 UN: 3261 ADR: 8,II |