Tisk…
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-5-fluoro-2-iodotoluene, 2-Fluoro-5-iodo-p-toluidine
PC52061-1G PC52061-250MG PC52061-5G
APOSPC52061-1GEA 5690 CZK
APOSPC52061-1G APOSPC52061-250MG APOSPC52061-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline
Vzorec: C₇H₇FIN
MW: 251.04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27992342
CAS číslo: 1820711-20-3