6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520607-5G
PC520607-250MG
PC520607-1G
APOSPC520607-5GEA
22320
CZK
APOSPC520607-5G
APOSPC520607-250MG
APOSPC520607-1G
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline
Vzorec:
C₆H₃BrCl₂FN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11520111 CAS číslo: 1360438-57-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |