Tisk…
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520601-1G PC520601-250MG
APOSPC520601-1GEA 29830 CZK
APOSPC520601-1G APOSPC520601-250MG
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697540
CAS číslo: 102771-66-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III