3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520597-1G
PC520597-5G
APOSPC520597-1GEA
3510
CZK
APOSPC520597-1G
APOSPC520597-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₅F₄NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699120 CAS číslo: 1138011-20-7 |